Merck
208293
Sigma-Aldrich
Calciumaktivierter Chloridkanalinhibitor, CaCCinh-A01
The Calcium-activated Chloride Channel Inhibitor, CaCCinh-A01 controls the biological activity of Calcium-activated Chloride Channel.
Synonym(e):
Calciumaktivierter Chloridkanalinhibitor, CaCCinh-A01, 6-Tert-butyl-2-(furan-2-carboxamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carbonsäure, CaCC-Blocker I, ANO-Blocker I, Anoctamin-Blocker I, TMEM16-Blocker I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)C1CCC2=C(SC(NC(C3=CC=CO3)=O)=C2C(O)=O)C1
Allgemeine Beschreibung
Ein Aminothiophen, das den durch mehrere Calciumspiegel-steigernde Agonisten eingeleiteten aktuellen Zustrom des Calcium-aktivierten Chlorid-Kanals (CaCC) hemmt (IC50 = 10 µmol/l) ohne dabei den erhöhten Calciumspiegel sowie die CaMKII- und CFTR-Aktivität zu hemmen. Hemmt die CaCC-Chlorid-Antwort nach der Agonistenstimulation in humanen Bronchial- und Darmepithelzellen. Zeigt auch eine hemmende Wirkung gegenüber TMEM16A-Kanälen (IC50 = 2,1 µmol/l).
Ein Aminothiophen, das den durch mehrere Calciumspiegel-steigernde Agonisten eingeleiteten aktuellen Zustrom des Calcium-aktivierten Chlorid-Kanals (CaCC) hemmt (IC50 = 10 µmol/l) ohne dabei den erhöhten Calciumspiegel sowie die CaMKII- und CFTR-Aktivität zu hemmen. Hemmt die CaCC-Chlorid-Antwort nach der Agonistenstimulation in humanen Bronchial- und Darmepithelzellen. Zeigt auch eine hemmende Wirkung gegenüber TMEM16A-Kanälen (IC50 = 2,1 µmol/l). Auch als 100-mmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 508628).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Fuente, R., et al. 2011, Mol Pharmacol.73, 758.
Namkung, W., et al. 2011, J Biol Chem.286, 2365.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiao-Long Li et al.
British journal of pharmacology, 179(12), 3043-3060 (2021-12-29)
Renal fibrosis is the final common outcome in most forms of chronic kidney disease (CKD). However, the underlying causal mechanisms remain obscure. The present study examined whether transmembrane member 16A (TMEM16A), a Ca2+ -activated chloride channel, contributes to the progression
F Christopher Peritore-Galve et al.
Gut microbes, 15(1), 2225841-2225841 (2023-06-23)
Clostridioides difficile infection (CDI) is the leading cause of hospital-acquired diarrhea and pseudomembranous colitis. Two protein toxins, TcdA and TcdB, produced by C. difficile are the major determinants of disease. However, the pathophysiological causes of diarrhea during CDI are not