Dokumente
575310
Sigma-Aldrich
T0901317, CAS-Nr. 293754-55-9, Calbiochem
A cell-permeable, nonsterol, benzenesulfonamide compound that acts as a highly selective and potent liver X receptor agonist (EC₅₀ of 20 nM for LXRα).
Synonym(e):
T0901317, CAS-Nr. 293754-55-9, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12F9NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light beige
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2
InChIKey
SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable, sterolfreie Benzolsulfonamid-Verbindung, die als hochselektiver und potenter Leber-X-Rezeptor-Agonist wirkt (EC50 von 20 nM für LXRα). Es wird berichtet, dass es die Expression von Genen, die mit der Fettsäurebiosynthese in Verbindung stehen, induziert und sowohl den HDL-Cholesterin- als auch den Triglyceridspiegel im Serum von Mäusen erhöht. Reduziert auch die Entwicklung von Atherosklerose bei Mäusen mit LDL-Rezeptormangel und senkt den Plasmaglukosegehalt bei diabetischen Nagetieren.
Eine zellpermeable, sterolfreie Benzolsulfonamidverbindung, die als hochselektiver und potenter Leber-X-Rezeptor-Agonist wirkt (EC50 = 20 nM für LXRα). Es wird berichtet, dass es die Expression von Genen induziert, die mit der Fettsäurebiosynthese in Verbindung stehen. Erhöht den Serumspiegel von HDL-Cholesterin und Triglyceriden bei Mäusen und hemmt die Entwicklung von Atherosklerose bei Mäusen mit LDL-Rezeptormangel. Außerdem senkt es nachweislich den Plasmaglukosespiegel bei diabetischen Nagetieren.
Biochem./physiol. Wirkung
EC50 = 20 nM für LXRα
Primäres Ziel
Leber-X-Rezeptor (LXRα)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Terasaka, N., et al. 2003. FEBS Lett.536, 6.
Cao, G., et al. 2002. J. Biol. Chem.278, 1131.
Field, F.J., et al. 2002. Biochem. J.368, 855.
Fukomoto, H., et al. 2002. J. J. Biol. Chem.277, 48508.
DeBose-Boyd, R.A., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 1477.
Repa, J.J., et al. 2000. Science289, 1524.
Schultz, J.R., et al. 2000. Genes Dev.14, 2831.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable