573462
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilid, CAS-Nr. 70967-97-4, Calbiochem
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase.
Synonym(e):
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilid, CAS-Nr. 70967-97-4, Calbiochem
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-28(41)23(17-20-7-4-3-5-8-20)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24,33H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,38,39)(H,34,41,42)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChIKey
NZSFNPKTEBHXQS-WJNSRDFLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Chromogenes Substrat für menschliche Leukozyten-Cathepsin G
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable