Merck
573097
Sigma-Aldrich
STAT3-Inhibitor III, WP1066
STAT3 Inhibitor III, WP1066, CAS 857064-38-1, is a cell-permeable AG490 tyrphostin analog that acts as a STAT3 pathway inhibitor. A potent anti-tumor agent.
Synonym(e):
STAT3-Inhibitor III, WP1066
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14BrN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.22
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H14BrN3O/c1-12(13-6-3-2-4-7-13)20-17(22)14(11-19)10-15-8-5-9-16(18)21-15/h2-10,12H,1H3,(H,20,22)/b14-10+/t12-/m0/s1
InChIKey
VFUAJMPDXIRPKO-LQELWAHVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables AG 490 (Kat.-Nr. 658401) Tyrphostin-Analogon als wirksamer STAT3-Signalweg-Inhibitor und ein viel stärkeres Antitumormittel als AG 490 bei der Hemmung des Wachstums maligner Gliome sowohl in Kulturen in vitro (IC50 = 5,6 und 3,7 µM in einem Lebensfähigkeitstest mit U87-MG bzw. U373-MG; keine Hemmung gegen nichttumoröses NHA bei 10 µM) und in Mäusen in vivo. Es wurde nachgewiesen, dass es die Blut-Hirn-Schranke bei Mäusen überwindet in vivo. Auch im InSolution-Format erhältlich (Kat.-Nr. 573129).
Ein zellpermeables AG 490 (Kat.-Nr. 658401) Tyrphostin-Analogon als wirksamer STAT3-Signalweg-Inhibitor und ein viel stärkeres Antitumormittel als AG 490 bei der Hemmung des Wachstums maligner Gliome sowohl in Kulturen in vitro (IC50 = 5,6 und 3,7 µM in einem Lebensfähigkeitstest mit U87-MG bzw. U373-MG; keine Hemmung gegen nichttumoröses NHA bei 10 µM) und in Mäusen in vivo. Es wurde nachgewiesen, dass es die Blut-Hirn-Schranke bei Mäusen überwindet in vivo.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
STAT3-Signalweg
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 5,6 und 3,7 µM bei der Hemmung des Wachstums maligner Gliome in einem Lebensfähigkeitstest mit U87-MG bzw. U373-MG
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Iwamaru, A., et al. 2007. Oncogene26, 2435.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alicia Haydo et al.
EMBO reports, 24(12), e56964-e56964 (2023-11-08)
Glioblastoma is a very aggressive tumor and represents the most common primary brain malignancy. Key characteristics include its high resistance against conventional treatments, such as radio- and chemotherapy and its diffuse tissue infiltration, preventing complete surgical resection. The analysis of
In-Hye Ham et al.
International journal of oncology, 61(1) (2022-05-28)
The present study aimed to investigate whether the Janus‑activated kinase (JAK)/signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) signaling pathway is a critical mechanism underlying the cancer‑associated fibroblast (CAF)‑induced chemoresistance of gastric cancer (GC). In addition, the present study tried to
Meng Chi et al.
Annals of translational medicine, 8(8), 531-531 (2020-05-16)
Dexmedetomidine (DEX), a highly selective α2-adrenergic receptor agonist, has been reported to increase the malignancy of breast cancer cells in vitro and stimulate tumor growth in mice. Transmembrane protease serine 2 (TMPRSS2) demonstrates proteolytic activity, resulting in degradation of the
Eun-Ji Lim et al.
Cell death & disease, 13(4), 417-417 (2022-04-30)
Colorectal cancer (CRC) has a 5-year survival rate of <10%, as it can metastasize to the lungs and liver. Anticancer drugs and targeted therapies used to treat metastatic colorectal cancer have insufficient therapeutic efficacy and are associated with complications. Therefore
Ahmad Sharanek et al.
Cell reports, 36(9), 109647-109647 (2021-09-02)
Brain tumor stem cells (BTSCs) and intratumoral heterogeneity represent major challenges in glioblastoma therapy. Here, we report that the LGALS1 gene, encoding the carbohydrate binding protein, galectin1, is a key regulator of BTSCs and glioblastoma resistance to therapy. Genetic deletion