Fortfahren mit
C4493
Cucurbitacin I
≥95% (HPLC), solid
Synonym(e):
2,16α,20,25-tetrahydroxy-9-methyl-19-Nor-9β,10α-lanosta-1,5,23-triene-3,11,22-trione, Elatericin B, JSI-124, NSC 521777
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 238.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H42O7 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.65 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-736-8
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
CHF 238.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(C)(O)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C=C(O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C
InChI
1S/C30H42O7.H2O/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6;/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3;1H2/b12-11+;/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+;/m1./s1
InChI key
ZKDSPEWKSJCXQE-NEBRQAMTSA-N
Biochem/physiol Actions
Cucurbitacin I (JSI-124) is a novel selective inhibitor of the janus kinase 2/signal transducer and activator of transcription 3 (JAK2/STAT3) signaling pathway with anti-proliferative and anti-tumor properties.
Cucurbitacin I is a novel selective JAK/STAT3 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the JAKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8499D1756SML1523
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
methanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
off-white
color
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)