Merck
567418-M
Millipore
Kaliumacetat, molekularbiologische Qualität, CAS-Nr. 127-09-3, Calbiochem
Commonly used in several applications, including precipitation of nucleic acids.
Synonym(e):
Kaliumacetat, molekularbiologische Qualität, CAS-Nr. 127-09-3, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (perchloric acid titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
Kationenspuren
heavy metals: ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm in H2O at 100 mM
≤0.01 at 280 nm in H2O at 100 mM
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Wird häufig für verschiedene Anwendungen verwendet, u. a. zur Ausfällung von Nukleinsäuren.
Wird häufig für verschiedene Anwendungen verwendet, u. a. zur Ausfällung von Nukleinsäuren. Absorption (260 nm und 280 nm): ≤0,01
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable