475898
MOPS
≥99% (titration), solid, Ultrol® Grade
Synonym(e):
MOPS, freie Säure, ULTROL®-Qualität, 3-(N-Morpholino)Propansulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
MOPS, ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
pKa (20 °C)
7.2
Löslichkeit
water: 1 M
Kationenspuren
heavy metals: ≤1 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChIKey
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup