Wichtige Dokumente
55714
Millipore
Ribonukleinsäure, Hefe
Synonym(e):
Ribonukleinsäure, Hefe
Größe auswählen
250 MG
Anfragen
1 G
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
Anfragen
1 G
Anfragen
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352208
NACRES:
NA.51
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
soluble (1N NaOH (5%))
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Polynukleotid, das an der Proteinsynthese beteiligt ist. Kommt im Zellkern von Zytoplasmazellen vor.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Holley, R.W., et al. 1961. J. Biol. Chem.236, 200.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1