Wichtige Dokumente
R8508
Ribonukleinsäure, Transfer aus Backhefe (S. cerevisiae)
buffered aqueous solution
Synonym(e):
Transfer-RNA, tRNA
Größe auswählen
CHF 264.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 264.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
9-11 mg/mL
Fremdaktivität
DNase, Nickase, none detected
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)