555562
Rho Kinase Inhibitor XIII, RKI-1447
Synonym(e):
Rho Kinase Inhibitor XIII, RKI-1447, 1-(3-Hydroxybenzyl)-3-(4-(pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)urea, Methanesulfonate, ROCK Inhibitor XIII, 1-(3-Hydroxybenzyl)-3-(4-(pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)urea, Mesylate
Größe auswählen
CHF 234.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 234.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
yellow-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rho kinases 1 & 2
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable