Wichtige Dokumente
SML1867
NVS-PAK1-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(2-Chloro-5-(2,2-difluoroethyl)-8-fluoro-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-ylamino)-N-isopropylpyrrolidine-1-carboxamide
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 30 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)CN1C2=C(C=C(Cl)C=C2)C(N[C@H]3CCN(C(NC(C)C)=O)C3)=NC4=C1C=CC(F)=C4
InChI
1S/C23H25ClF3N5O/c1-13(2)28-23(33)31-8-7-16(11-31)29-22-17-9-14(24)3-5-19(17)32(12-21(26)27)20-6-4-15(25)10-18(20)30-22/h3-6,9-10,13,16,21H,7-8,11-12H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,30)/t16-/m0/s1
InChIKey
OINGHOPGNMYCAB-INIZCTEOSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology