539180
ProteoExtract® Proteinfällungskit
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.32
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 200 precipitation(s)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ein praktisches und sehr wiederholgenaues Kit für die Ausfällung und Aufreinigung von Proteinen. Der Ertrag ausgefällter Proteine ist höher als bei herkömmlichen Methoden und das ausgefällte Protein weist eine bessre Löslichkeit auf. Enthält ausreichend Komponenten für die Ausfällung von 200 Proben mit je ≤;200 µ;l. Erfordert 150 ml Ethanol (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Kit liefert Proteinlösungen mit sehr niedriger Leitfähigkeit.
Komponenten
Präzipitator 1, Präzipitator 2, Präzipitator 3, Präzipitator 4, Waschlösung und ein Benutzerprotokoll.
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Prinzip
Das ProteoExtract Proteinausfällungskit ist für die Konzentration und Aufreinigung der Proteine aus wässrigen Proben bestimmt.
Angaben zur Herstellung
•; Proben: Der Assay fällt Proteine aus einem breiten Spektrum von Probenarten, die von 50 µ;g/ml bis 10 mg/ml Protein enthalten. Der Assay toleriert Chaotropen (z. B. UREA) bis zu einer Konzentration von 8 M, Detergents bis zu 4 % und Salze bis zu 2 M.
Hinweis: Vor der erstmaligen Verwendung des Kits müssen der Fällungswirkstoff und die Waschlösung vorbereitet und bei -20 °;C gekühlt werden.•; Fällungswirkstoff: 1. Zu einer Flasche Präzipitator 1 werden 1,7 ml Präzipitator 2, 1,7 ml Präzipitator 3 und 1,7 ml Präzipitator 4 hinzugegeben; gut vermischen.2. Das Gemisch aus Präzipitator 1, 2, 3 und 4 wird als Fällungswirkstoff bezeichnet. Eine Flasche Fällungswirkstoff (34,1 ml) reicht für die Ausfällung von 40 Proben mit je 200 µ;l 3. Die Präzipitator-1-Flasche sollte nach der Rekonstitution für die leichte Identifizierung etikettiert werden.•; Der Fällungswirkstoff kann zur leichten Wiederverwendung bei -20 °;C aufbewahrt werden; der rekonstituierte Fällungswirkstoff ist bis zu 2 Monate haltbar.•; Waschlösung:1. Der Flasche Waschlösung 150 ml Ethanol hoher Quallität (nicht im Lieferumfang enthalten) zugeben (denaturiertes Ethanol kann auch verwendet werden).2. Gut vermischen und bei -20 °;C aufbewahren. Rekonstituierte Waschlösungen sind bis zu 1 Jahr haltbar.Hinweis: Pro 200 µ;l Probe sind 800 µ;l Fällungswirkstoff: und 1 ml Waschlösung erforderlich.
Lagerung und Haltbarkeit
Nach dem Empfang sollten alle Komponenten des Kits bei Raumtemperatur (20 °;C) gelagert werden. Der vorbereitete Fällungswirkstoff kann zur leichten Wiederverwendung bei -20 °;C aufbewahrt werden (siehe Reagenzpräparation).
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEOEXTRACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Konrad Pazdrak et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(11), 6485-6496 (2011-04-29)
The priming of eosinophils by cytokines leading to augmented response to chemoattractants and degranulating stimuli is a characteristic feature of eosinophils in the course of allergic inflammation and asthma. Actin reorganization and integrin activation are implicated in eosinophil priming by
Fei-Yan Deng et al.
Bone, 63, 69-75 (2014-03-13)
Low bone mineral density (BMD) is a risk factor for osteoporosis. Osteoporosis is more prevalent in females than in males. So far, the pathophysiological mechanisms underlying osteoporosis are unclear. Peripheral blood monocytes (PBMs) are precursors of bone-resorbing osteoclasts. This study
Kiall F Suazo et al.
Current protocols in chemical biology, 10(3), e46-e46 (2018-07-31)
Protein prenylation involves the attachment of a farnesyl or geranylgeranyl group onto a cysteine residue located near the C-terminus of a protein, recognized via a specific prenylation motif, and results in the formation of a thioether bond. To identify putative
Yong Zeng et al.
Journal of proteomics, 142, 45-52 (2016-05-08)
Osteoporosis is mainly characterized by low bone mineral density (BMD), and can be attributed to excessive bone resorption by osteoclasts. Migration of circulating monocytes from blood to bone is important for subsequent osteoclast differentiation and bone resorption. Identification of those
Amy Bradshaw et al.
Frontiers in surgery, 3, 48-48 (2016-09-13)
To identify and characterize cancer stem cells (CSC) in glioblastoma multiforme (GBM). Four-micrometer thick formalin-fixed paraffin-embedded GBM samples from six patients underwent 3,3-diaminobenzidine (DAB) and immunofluorescent (IF) immunohistochemical (IHC) staining for the embryonic stem cell (ESC) markers NANOG, OCT4, SALL4