71772
ProteoExtract® Transmembrane Protein Extraction Kit
Synonym(e):
Membrane Protein Isolation Kit
Größe auswählen
CHF 624.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 624.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- No sonication, intensive vortexing, lengthy ultracentrifugation, or high-temperature incubation is needed.
- Reagents are sufficient to process a total of 40 samples.
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2