Wichtige Dokumente
524750
Millipore
TBS-Tabletten
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
Synonym(e):
Tris Buffered Saline 10 Tablets
Größe auswählen
1 EA
Anfragen
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 10 tablets
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Eine Tablette aufgelöst in 500 ml entionisiertem H2O ergibt 150 mM NaCl, 50 mM TRIS-HCl-Puffer, pH 7,6 bei 25 °;C. Erhältlich in anwenderfreundlicher Blister-Verpackung. Hinweis: 1 Einheit = 10 Tabletten.
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung erhältlich in anwenderfreundlicher Blister-Verpackung. Hinweis: 1 Einheit = 10 Tabletten.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Angaben zur Herstellung
Eine Tablette in 500 ml dH₂;O auflösen, um 150 mM NaCl, 50 mM TRIS-HCl-Puffer, pH 7,6 bei 25 °;C zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1