T5912
Tris-gepufferte Kochsalzlösung
10X solution
Synonym(e):
TBS
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 10 ×, solution
Sterilität
0.2 μm filtered
Form
solution
Konzentration
10 ×
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Eignung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.