512732
Parthenolid, Tanacetum parthenium
A cell-permeable sesquiterpene lactone with anti-inflammatory, antisecretory, and spasmolytic properties.
Synonym(e):
Parthenolid, Tanacetum parthenium
Größe auswählen
CHF 80.70
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 80.70
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - LY4220000
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]2[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC\C(=C/CC[C@]21C)\C
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13-,15+/m0/s1
InChIKey
KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Expression von COX-2 und entzündungsfördernden Zytokinen (TNF-α; und IL-1) in LPS-stimulierten Makrophagen
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Bork, P.M., et al. 1997. FEBS Lett. 402, 85.
Hwang, D., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 226, 810.
Barsby, R.W., et al. 1992. J. Pharm. Pharmacol. 44, 737.
Sumner, H., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 2313.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable