5.05854
TGR5 Receptor Agonist, Cpd23g
Synonym(e):
TGR5 Receptor Agonist, Cpd23g, (4-cyclopropyl-3,4-dihydroquinoxalin-1(2H)-yl)(4-(2,5-dimethylphenoxy)pyridin-3-yl)methanone, Bile Acid Receptor GPBAR-1 Agonist, Bile Acid Receptor Agonist, G protein-coupled bile acid receptor 1 Agonist
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
TGR5
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable