Merck
SMB00279
Sigma-Aldrich
Chitosan dimer dihydrochloride
≥85% (HPLC), powder
Synonym(e):
Chitosan dimer dihydrochloride, Chitobiose dihydrochloride
Größe auswählen
10 MG
CHF 246.00
CHF 246.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 246.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24N2O9 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 246.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](N)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](N)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O.Cl.Cl
InChI
1S/C12H24N2O9.2ClH/c13-5-9(19)10(4(2-16)21-11(5)20)23-12-6(14)8(18)7(17)3(1-15)22-12;;/h3-12,15-20H,1-2,13-14H2;2*1H/t3-,4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11?,12+;;/m1../s1
InChIKey
QBSWPIQMUDKRHR-SORUAGQPSA-N
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)