Fortfahren mit
P6503
Pilocarpin -hydrochlorid
≥99% (titration), powder, muscarinic acetylcholine receptor agonist
Synonym(e):
(3S,4R)-4,5-Dihydro-3-ethyl-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl)-2(3H)-furanon -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 289.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 414.00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'370.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-212-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4034491
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
CHF 289.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pilocarpin -hydrochlorid, ≥99% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
202-205 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
relevant disease(s)
epilepsy
SMILES string
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Application
Pilocarpin-Hydrochlorid wurde verwendet, um die Speichelsekretion bei Mäusen zu stimulieren. Darüber hinaus wurde es zur Induzierung eines Status epileptikus in Ratten eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Nicht-selektiver muskarinischer Acetylcholin-Rezeptoragonist, verwendet für ein experimentelles Epilepsiemodell.
Pilocarpin ist ein Alkaloid, das aus dem Strauch Pilocarpus isoliert wird. Seine Struktur umfasst einen Imidazolring und γ-Lactonringe. Es hat cholinerges Potenzial und stimuliert den Parasympathikus. Außerdem ist Pilocarpin wirkungsvoll bei der Behandlung von Glaukom. Es stimuliert die Kontraktion des Ziliarmuskels durch Bindung an M3-Muskarinrezeptoren. Es ist wirksam für die Behandlung von Hornhauttrockenheit bei Sjögren-Syndrom. Pilocarpin ist ein Sekretolytikum, das die Speichelsekretion bei Xerostomie oder Mundtrockenheit bei Patienten mit Sjögren-Syndrom sowie bei Strahlentherapiepatienten mit Kopf-Hals-Karzinom verbessert.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox- und neurowissenschaftliche Forschung. Entdecken Sie weitere ADME-Tox-Produkte und Produkte für die neurowissenschaftliche Forschung. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Acetylcholine Receptors (Muscarinic) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Other Notes
Haltbarkeit des Pulvers beträgt mind. fünf Jahre.
Disclaimer
hygroskopisch, lichtempfindlich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1493P16500001538902
description
≥99% (titration), powder
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pilocarpin -hydrochlorid
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)