5.05226
Pancuronium Dibromide
Synonym(e):
Pancuronium Dibromide, 1,1ʹ-(3α,17β-Dihydroxy-2α,5β-androstan-2-β,16β-ylene) bis[1-methylpiperidinium] diacetate dibromide, Nicotinic Acetylchorine Receptor Antagonist, Pancuronium Dibromide, nAChR Antagonist, Pancuronium Dibromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (NMR)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
5.5 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
InChIKey
NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-L
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
nAChR
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Melnikov, L., et al., 1999. Gen Pharmacol.33, 313.
Maestrone, E., et al., 1994. Br. J. Pharmacol.111, 283.
Fryer, D., et al., 1987. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.335, 367.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable