5.05206
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin
Synonym(e):
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin, (E)-5-((2,5-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-1H-pyrrol-3-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one, PDSP 22594, Transient Receptor Potential A1 Ion Channel Activator I, TrpA1 Channel Activator I
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
2 μM EC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
TrpA1
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable