Wichtige Dokumente
49085
Atrazin
analytical standard
Synonym(e):
2-Chlor-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
InChIKey
MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?