273619
6-Nitro-1′,3′,3′-trimethylspiro[2H-1-benzopyran-2,2′-indolin]
98%
Synonym(e):
1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indole], 1,3,3-Trimethylindolino-6′-nitrobenzopyrylospiran; 1′,3′,3′-Trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indoline]
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
179-180 °C (lit.)
λmax
242 nm in ethanol
SMILES String
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H18N2O3/c1-18(2)15-6-4-5-7-16(15)20(3)19(18)11-10-13-12-14(21(22)23)8-9-17(13)24-19/h4-12H,1-3H3
InChIKey
PSXPTGAEJZYNFI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.