Merck
492031
Sigma-Aldrich
NS8593
An aminobenzimidazole derivative that selectively and reversibly blocks small conductance Ca2+-activated K+ channels in a Ca2+-dependent manner.
Synonym(e):
NS8593, (R)-N-(Benzimidazol-2-yl)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthylamin
Größe auswählen
10 MG
CHF 186.00
CHF 186.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 186.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 186.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1(NC(N[C@@H]2CCCC3=C2C=CC=C3)=N4)=C4C=CC=C1
InChIKey
XZIZUQSOFMLIIR-CQSZACIVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Aminobenzimidazol-Derivat, das selektiv und reversibel Ca2+-aktivierte K+-Kanäle mit geringer Leitfähigkeit (SK1–3; Kd = 420 nM, 600 nM und 730 nM für SK1, SK2 bzw. SK3) in einer Ca2+-abhängigen Weise blockiert. Es vermittelt das Gating von Kanälen durch Interaktion mit Gating-Strukturen tief im inneren Porenvorhof, wo Ser507 und Ala532 als wichtig für die Hemmung gelten. Interagiert an einer Stelle, die sich von der Apamin-Bindungsstelle in SK-Kanälen unterscheidet. Kann hochaffine Bindungsstellen sowohl von innerhalb als auch von außerhalb der Zellmembran erreichen. Beeinflusst nicht das QT-Intervall, verlängert aber die effektive refraktorische Periode im Vorhof und verhindert acetylcholin-induziertes Vorhofflimmern in Ex-vivo- und In-vivo-Modellen. Außerdem blockiert es nachweislich reversibel den TRPM7-Kanal (IC50 = 1,6 mM) in glatten Muskelzellen, primären Podozyten, HEK293-Zellen, die TRPM7 exprimieren, und ventrikulären Myozyten in einer Mg2+-abhängigen Weise und blockiert die Motilität von Zellen in Kulturen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Chubanov, V., et al. 2012. Brit. Journ. Pharm.166, 1357.
Jenkins, D., et al. 2011. Hypertension.57, 1129.
Jenkins, D., et al. 2011. Mol. Pharm.79, 899.
Jenkins, D., et al. 2011. Mol. Pharm.79, 899.
Lasse, S., et al. 2011. J. Cardiov. Pharm.57, 672.
Diness, J., et al. 2010. Circ Arrhythm Electrophusiol.3, 380.
Ji, H., et al. 2009. Eur. J. Neurosci.9, 1883.
Strobaek, D., et al. 2006. Mol. Pharm.70, 1771.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2