Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 138.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 480.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
VER-155008, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](COCc4ccc(cc4)C#N)[C@@H](O)[C@H]3O)c(NCc5ccc(Cl)c(Cl)c5)nc12
InChI
1S/C25H23Cl2N7O4/c26-16-6-5-15(7-17(16)27)9-30-25-33-19-22(29)31-12-32-23(19)34(25)24-21(36)20(35)18(38-24)11-37-10-14-3-1-13(8-28)2-4-14/h1-7,12,18,20-21,24,35-36H,9-11H2,(H,30,33)(H2,29,31,32)/t18-,20-,21-,24-/m1/s1
InChI key
ZXGGCBQORXDVTE-UMCMBGNQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?