Merck
48-660MAG
Millipore
MILLIPLEX MAPK/SAPK Signaling 10-Plex Kit – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
Synonym(e):
Cell Signaling Kit, MAPK/SAPK 10-Plex Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
assay range
inter-assay cv: 4-13%
intra-assay cv: 3-10%
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Zellen reagieren unterschiedlich auf ihre Umgebung durch intrazelluläre Signalübertragung. Die Signalübertragung durch Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTKs) fördert häufig einen gesteigerten Stoffwechsel und das Zellwachstum. Die ERK/MAP-Kinase ist eine der wichtigsten Serin/Threonin-Kinasen, die durch die RTK-Signalübertragung aktiviert wird und eine erhöhte Aktivität von p70-S6-Kinase, MSK1, STATs, CREB und vielen anderen Zwischengliedern in der Kette der Signalübertragung fördert. Andere Signalwege, die durch Stress (z. B. Hitzeschock/Arsenitbehandlung) oder Todesrezeptoren (z. B. TNFα;) induziert werden, unterstützen die p38-, JNK- und p53-Signalübertragungswege.
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
  • Für beste Ergebnisse wird eine Inkubation über Nacht (4 °C) empfohlen.
  • Für diesen Test werden 25 μ;l verdünntes Zelllysat benötigt.
  • Dieses Kit muss mit Assay-Puffer 2 (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
  • 1–25 μ;g Zelllysat/Well (empfohlene Ausgangskonzentration: 20 μ;g Zelllysat/Well).
Forschungskategorie
Signalisierung
Intrazelluläre Multiplex-Assays auf Bead-Basis mit Luminex-Technologie ermöglichen die gleichzeitige relative Quantifizierung von mehreren Phosphorylierungs- oder Gesamtsignalwegproteinen in Gewebe- und Zelllysatproben.
Zum Nachweis/zur Quantifizierung von: ATF2 (Thr71)|Erk (Thr185/Tyr187)|HSP27 (Ser78)|JNK (Thr183/Tyr185)|c-Jun (Ser73)|MEK1 (Ser222)|MSK1 (Ser212)|p38 (Thr180/Tyr182)|p53 (Ser15)|STAT1 (Tyr701)
Rechtliche Hinweise
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cheng-Wei Wu et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 246-247, 110461-110461 (2020-06-05)
In arid conditions, the African Clawed frog Xenopus laevis enters a state of estivation dormancy as an adaptive survival strategy. Under estivation, X. laevis experience severe dehydration stress as 25-35% of total body water is lost. Dehydration in X. laevis
Verwandter Inhalt
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
MILLIPLEX® assays bridge immunology and cell signaling for inflammation studies, including T cell signaling and sepsis signaling.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.