Merck
48-630MAG
Millipore
MILLIPLEX® NF-κB Signaling Magnetic Bead Kit 6-plex Kit – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
NF-κ;B (Kernfaktor Kappa B) ist ein Transkriptionsfaktor, der bei verschiedenen physiologischen und pathologischen Prozessen eine regulierende Rolle spielt. Der NF-κ;B-Signalweg kann durch zahlreiche Reize aktiviert werden, darunter Entzündungszytokine, Viren, Bakterien, UV-Strahlung, genotoxischer Stress, DNA-Schäden, oxidativer Stress usw. Der IkBα;/NF-κ;B-Komplex wird sowohl durch Phosphorylierung als auch durch Ubiquitinierung streng reguliert. Die Phosphorylierung und Ubiquitinierung von Iκ;Bα; führt zu seinem Abbau und der anschließenden Freisetzung von phosphoryliertem NF-κ;B in den Zellkern. Es ist bekannt, dass mehr als 100 Zielgene, darunter Zytokine, Cycline, p21, Bcl-2 und c-Myc, von NF-kB transkribiert werden.
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
Intrazelluläre Multiplex-Assays auf Bead-Basis mit Luminex-Technologie ermöglichen die gleichzeitige relative Quantifizierung von mehreren Phosphorylierungs- und Gesamtsignalwegproteinen in Gewebe- und Zelllysatproben. Die Multiplexing-Ergebnisse mit denen des Western Blotting vergleichen.Dieser Test wird über Nacht (4 °C) inkubiert.Dieses Kit muss mit dem mitgelieferten Assay-Puffer verwendet werden.Für diesen Test werden 25 μ;l verdünntes, filtriertes Zelllysat pro Well benötigt.Der empfohlene Arbeitsbereich der Proteinkonzentration für den Test liegt bei 1 bis 25 μ;g Gesamtprotein/Well (25 μ;l/Well bei 40 bis 1.000 μ;g/ml).Verfügbare Analyten:c-Myc; FADD (Ser194); Iκ;Bα; (Ser32); IKKα;/β; (Ser177/Ser181); NFκ;B (Ser536); TNFR1
Verpackung
96-Well-Platte
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.