Merck
48-610MAG
Millipore
MILLIPLEX MAP STAT Cell Signaling Magnetic Bead 5-Plex Kit – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
Synonym(e):
STAT-Kit mit Magnetperlen, STAT-Zellsignalisierungskit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die Familie der STAT (Signaltransduktoren und Aktivatoren der Transkription), von denen bei Säugetieren sieben bekannt sind, reguliert viele Aspekte des Wachstums, des Überlebens und der Differenzierung von Zellen. Die extrazelluläre Bindung von Zytokinen, Hormonen, Wachstumsfaktoren und Neurotransmittern an Rezeptoren induziert die Phosphorylierung der intrazellulären Janus-Kinasen (JAKs), die wiederum STAT-Proteine an konservierten Tyrosinresten phosphorylieren und die SH2-vermittelte Dimerisation aktivieren, woraufhin die Translokation in den Zellkern folgt. STAT-Dimere binden dann an IRE(Interferon-Response-Element)- und GAS(Gamma-Interferon-aktivierte Sequenz)-DNA-Elemente, was zur Regulierung der Transkription nachgeschalteter Gene führt.
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
  • Für beste Ergebnisse wird eine Inkubation über Nacht (4 °C) empfohlen.
  • Für diesen Test werden 25 μ;l verdünntes Zelllysat pro Well benötigt.
  • Dieses Kit muss mit Assay-Puffer 1 (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
  • 1–25 μ;g Zelllysat/Well (empfohlene Ausgangskonzentration: 40 bis 1.000 μ;g Protein/ml).
Die für dieses Multiplex-Kit verfügbaren Analyten sind: STAT1 (Tyr701), STAT2 (Tyr690), STAT3 (Tyr705), STAT5A/B (Tyr694/699), STAT6 (Tyr641).
Forschungskategorie
Signalisierung|Apoptose &; Krebs
Zum Nachweis/zur Quantifizierung von: STAT1 (Tyr701)|STAT2 (Tyr690)|STAT3 (Tyr705)|STAT5A/B (Tyr694/699)|STAT6 (Tyr641)
Verpackung
96-Well-Platte
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.