Merck
48-650MAG
Millipore
MILLIPLEX® humane Src-Familie-Kinase-kit, 8-fach – Phosphoprotein – Krebs-Multiplex-Assay
Synonym(e):
Human Src Kinase Panel, Src Family Kinase Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIPLEX® 8-fache humane Src-Familie-Kinase-Kit, Phosphoprotein (pan Tyr), wird zum Nachweis einer Tyrosinphosphorylierung in Blk, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src und Yes in Zelllysaten unter Verwendung des Luminex® Systems verwendet. Der Nachweis-Assay ist eine schnelle und praktische Alternative zu Western Blot und Immunpräzipitation. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für einen 96-Well-Plattentest.
Anwendung
Intrazelluläre Multiplex-Assays auf Bead-Basis mit Luminex-Technologie ermöglichen die gleichzeitige relative Quantifizierung von mehreren Phosphorylierungs- und Gesamtsignalwegproteinen in Gewebe- und Zelllysatproben. Die Multiplexing-Ergebnisse mit denen des Western Blotting vergleichen.Verfügbare Analyten:Blk (Tyr389);Fgr (Tyr412);Fyn (Tyr420);Hck (Tyr411);Lck (Tyr394);Lyn (Tyr397);Src (Tyr419);Yes (Tyr421)
Verpackung
96-Well-Platte
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.