Dokumente
484400
Sigma-Aldrich
Nitrocefin
≥95% (UV), solid, β-lactamase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
Nitrocefin, 3-(2,4-Dinitrostyryl)-(6R, 7R)-7-(2-thienylacetamido)-3-cephem-4-carbonsäure, E-Isomer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16N4O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.50
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
product name
Nitrocefin, A chromogenic β-lactamase substrate that undergoes distinctive color change from yellow as the amide bond in the β-lactam ring is hydrolyzed by β-lactamase.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (UV)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange-yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C21H16N4O8S2/c26-16(9-14-2-1-7-34-14)22-17-19(27)23-18(21(28)29)12(10-35-20(17)23)4-3-11-5-6-13(24(30)31)8-15(11)25(32)33/h1-8,17,20H,9-10H2,(H,22,26)(H,28,29)/b4-3+/t17-,20-/m1/s1
InChIKey
LHNIIDJCEODSHA-OQRUQETBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein chromogenes β-Lactamase-Substrat, bei dem eine ausgeprägte Farbänderung von gelb (λmax = 390 nm bei pH 7,0) nach rot (λmax = 486 nm bei pH 7,0) auftritt, wenn die Amidbindung im β-Lactamring durch β-Lactamase hydrolysiert wird. Nitrocefin hydrolyseempfindlich gegenüber allen bekannten Lactamasen, die von grampositiven und gramnegativen Bakterien erzeugt werden. Auch hilfreich für den Nachweis von β-Lactamasemustern in bakteriellen Zellextrakten mittels isoelektrischer Fokussierung. Wurde in kompetitiven Inhibitionsstudien in Entwicklungsarbeiten zu β-Lactamase-resistenten Antibiotika verwendet.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Entzündbar (J)
Angaben zur Herstellung
Herstellung einer Nitrocefin-Lösung (500 µg/mL)
• 1 mg Nitrocefin in 100 µL Dimethylsulfoxid (DMSO) auflösen und vortexen.
• 1,9 mL Phosphatpuffer (100 mM, pH 7) für ein Gesamtvolumen von 2 mL zugeben.
• Dies ergibt eine Nitrocefin-Arbeitslösung von 500 µg/mL (~ 1 mM), die für die meisten Anwendungen ausreicht.
• Nitrocefin ist insbesondere in Lösung sehr lichtempfindlich.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Die Stammlösung kann bei -20 °C bis zu 2 Wochen aufbewahrt werden.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten erhoben werden. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Guay, R., et al. 1980. IRCS Med. Science 8, 209.
King, A., et al. 1980. Antimicrob. Agents Chemother. 17, 165.
Matthew, M., et al. 1975. J. Gen. Microbiol. 88, 169.
O’Callaghan, C. H., et al. 1972. Antimicrob. Agents Chemother. 1, 283.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3