P4524
β-Lactamase aus Enterobacter cloacae
Type IV, lyophilized powder, 0.2-0.6 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Synonym(e):
Cephalosporinase, Penicillin amido-β-lactam hydrolase, Penicillinase aus Enterobacter cloacae
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (Enterobacter cloacae)
Qualitätsniveau
Typ
Type IV
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
0.2-0.6 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Mol-Gew.
29 kDa
Zusammensetzung
Protein, ~60%
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
Eignung
suitable for enzyme test
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves