Dokumente
4.80160
Supelco
Kaliumpermanganat-Lösung
c(KMnO₄) = 0.05 mol/l (0.25 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352312
NACRES:
NA.21
product name
Kaliumpermanganat-Lösung, c(KMnO4) = 0.05 mol/l (0.25 N), Titripur®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Konzentration
0.05 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
7 ( in H2O)
Dichte
1.0035 g/cm3
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Rediscover Potassium Permanganate as a Stain for Basic Proteins on Ultrathin Sections at Transmission Electron Microscopy.: This study explores the reapplication of potassium permanganate as a staining agent for basic proteins in transmission electron microscopy, demonstrating its effectiveness in enhancing protein visualization (Zannino et al., 2023).
  • Core-satellite surface imprinting polymer-based pipette tip solid-phase extraction for the colorimetric determination of pyrethroid metabolite.: This study presents a novel method using potassium permanganate in core-satellite surface imprinting for efficient extraction and colorimetric analysis of pyrethroid metabolites in environmental samples (Ye et al., 2020).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter: www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration: 0,04975–0,05025 mol/L
Messunsicherheit ± 0,00015 mol/L
Rückverfolgbarkeit NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und bezieht sich auf 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf einen Primärstandard (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 8040 Di-Natriumoxalat), mittels des volumetrischen Standards di-Natriumoxalat (Artikelnummer 1.02407) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k = 2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1