Wichtige Dokumente
475895
Sigma-Aldrich
Monensin, Natriumsalz, hohe Reinheit
Polyether antibiotic that functions as a Na+ ionophore by forming stable complexes with monovalent cations that are able to cross the plasma membrane.
Synonym(e):
Monensin, Natriumsalz, hohe Reinheit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H61O11 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
692.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (by Assay)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white to beige
Löslichkeit
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1
InChIKey
XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
Allgemeine Beschreibung
Polyether-Antibiotikum, das als Na+-Ionophor wirkt, indem es stabile Komplexe mit einwertigen Kationen bildet, die die Plasmamembran passieren können. Blockiert die Sekretion von Glykoproteinen. Hemmt die Fähigkeit von HDL, die zelluläre Cholesterin-Veresterung zu verringern. Berichten zufolge induziert es außerdem die Sekretion von Katecholaminen aus den chromaffinen Zellen der Nebenniere.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Wirkt als Na+-Ionophor
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 6 Monate haltbar. In sauren Lösungen instabil.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Inabayashi, M., et al. 1995. Biochemistry34, 3455.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Sakuragawa, N., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1213, 193.
Griffin, T., et al. 1993. J. Natl. Cancer Inst.85, 292.
Rushfeldt, C., and Smedsrtod, B. 1993. Cancer Res.53, 658.
Hoya, A., and Venosa, R.A. 1992. Biochem. Biophys. Acta1104, 123.
Kok, J.W. 1992. J. Cell. Sci.103, 1139.
Takemura, H., and Ohshika, H. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1395.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Heart,muscle
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bingqing Zheng et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
NK cells play crucial roles in defending against persistent HBV. However, NK cells present dysfunction in chronic hepatitis B virus (CHB) infection, and the associated mechanism is still not fully understood. Except for the regulatory receptors, NK cells could also