Merck
437707
Sigma-Aldrich
Lipase, Chromobacterium viscosum
Synonym(e):
Lipase, Chromobacterium viscosum
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Form
solid
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥2500 units/mg dry wt.
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
pI 
(1) 3.7, (2) 7.3
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChIKey
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Native Lipase aus Chromobacterium viscosum. Katalysiert Hydrolyse von Triglyceriden zu Glycerin und Fettsäuren.
Native Lipase aus Chromobacterium viscosum. Katalysiert die Hydrolyse von Triglyceriden zu Glycerin und Fettsäuren. Weist einen pI von 3,7 bis 7,3 auf.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 µ;mol Fettsäuren aus Olivenöl pro Minute bei 37 °;C und einem pH-Wert von 8,0 freisetzt.
Rekonstituierung
In 100 mM Kaliumphosphatpuffer, pH 8,0, mit 1 mg/ml BSA rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable