Merck
412510
Sigma-Aldrich
IRE1-Inhibitor I, STF-083010
The IRE1 Inhibitor I, STF-083010 controls the biological activity of IRE1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
IRE1-Inhibitor I, STF-083010, N-[(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methyliden]thiophen-2-sulfonamid, N-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)methylen]-2-thiophensulfonamid, ER-Nukleus-Signalweg 1-Inhibitor I, ERN1-Inhibitor I, Inositol-erforderndes-Enzym 1-Inhibitor I, STF083010
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11NO3S2
Molekulargewicht:
317.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(\N=C\c2c3c(ccc2O)cccc3)c1[s]ccc1
InChI
1S/C15H11NO3S2/c17-14-8-7-11-4-1-2-5-12(11)13(14)10-16-21(18,19)15-6-3-9-20-15/h1-10,17H/b16-10+
InChIKey
TVIVJHZHPKNDAQ-MHWRWJLKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Salicyliden-Verbindung, die Ireα;1 nachweislich direkt anzielt und den Signalweg der ungefalteten Proteinreaktion (UPR) von Ire1-XBP1 (X-Box-Bindungsprotein) in RPMI8226-Zellen des multiplen Myeloms (MM) stört. Hemmt selektiv die ER-Stress-initiierte Endonuklease-Aktivität von Ire1 und blockiert die XPB1-mRNA-Spleißung in MM-Zellen bei 60 µ;M sowie die XBP1-Aktivität in transgenen XBP1-luc-Mäusen (Bortezomib 1 mg/kg und 60 mg/kg STF-083010, intraperitoneal). Zeigt eine vorrangige Zytotoxizität gegenüber CD138+-Zellen im Vergleich zu B-, T- und NK-Zellen und weist Antitumor-Eigenschaften auf.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Sonstige Hinweise
Lerner, A.G., et al. 2012 Cell Metabolism16, 250.
Papandreou, I., et al. 2010. Blood117, )1311.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pascal Demange et al.
eLife, 11 (2022-05-11)
Hundreds of cytotoxic natural or synthetic lipidic compounds contain chiral alkynylcarbinol motifs, but the mechanism of action of those potential therapeutic agents remains unknown. Using a genetic screen in haploid human cells, we discovered that the enantiospecific cytotoxicity of numerous
Jessica D Rosarda et al.
Nature communications, 14(1), 4119-4119 (2023-07-12)
The accumulation of atypical, cytotoxic 1-deoxysphingolipids (1-dSLs) has been linked to retinal diseases such as diabetic retinopathy and Macular Telangiectasia Type 2. However, the molecular mechanisms by which 1-dSLs induce toxicity in retinal cells remain poorly understood. Here, we integrate
Jessica Proulx et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 906651-906651 (2022-07-06)
Astrocytes are one of the most numerous glial cells in the central nervous system (CNS) and provide essential support to neurons to ensure CNS health and function. During a neuropathological challenge, such as during human immunodeficiency virus (HIV)-1 infection or