407125
D-myo-Inositol 1,2,3,4,5,6-Hexakisphosphat, Dodecanatriumsalz Zea mays
Major phosphorus compound in plants that chelates with a variety of di- and trivalent cations.
Synonym(e):
D-myo-Inositol 1,2,3,4,5,6-Hexakisphosphat, Dodecanatriumsalz Zea mays
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
InChIKey
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Bildung von Chelatkomplexe mit vielen verschiedenen di- und trivalenten Kationen
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Graf, E. und Eaton, J.W. 1993. Nutr. Cancer19, 11.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable