40-50015
Trägerflüssigkeit, 20 L
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 20 L
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Instrumente FLEXMAP 3D, Luminex 100 und Luminex 200 benötigen als Fördermedium für den Transport der Probe zur Instrumentenoptik eine Trägerflüssigkeit.
Anwendung
Zur Verwendung mit den Systemen FlexMAP 3D, Luminex 200 und Luminex 100
Verlinkung
Ersetzt: Dieses Produkt ersetzt Katalog-Nr. SHEATHFLUID.
Ersatzinformationen: 40-50015 wurde durch 40-50021 ersetzt.
Ersatzinformationen: 40-50015 wurde durch 40-50021 ersetzt.
Rechtliche Hinweise
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable