Merck
391338
Millipore
HEPES
≥99% dry basis (titration), crystalline powder, amniosulfonic acid buffer
Synonym(e):
HEPES, 4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
Beilstein:
883043
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.25
product name
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Qualitätsniveau
Assay
≥99% dry basis (titration)
Form
crystalline powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Löslichkeit
water: 1 M
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤1 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChIKey
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zwitterionischer N-substituierter Aminosulfonsäure-Puffer. Die maximale Pufferkapazität von HEPES wird sehr nahe des ph-Werts der Gewebeflüssigkeiten von Säugetieren erzielt (pKa von 7,31 bei 37 °;C). Keine Metallbindung und geringer temperaturabhängiger Δ;pKa von -0,014/°;C.
Ein zwitterionischer N-substituierter Aminosulfonsäure-Puffer. Für die Anwendung im pH-Bereich 6,8 - 8,2. Der pKs-Wert bei 25 °;C beträgt 7,48.
Extinktion (1,0 M, H2O, 260 nm):≤;0,05.
Extinktion (1,0 M, H2O, 280 nm): ≤;0,04
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei 20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable