Merck
648315
Millipore
Tris-Puffer, 100 mM, pH 7,4, molekularbiologische Qualität
Sterile Solution. Tris Buffer, 100 mM, pH 7.4, Molecular Biology Grade
Synonym(e):
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161705
NACRES:
NA.25
Produktbezeichnung
Tris-Puffer, 100 mM, pH 7,4, molekularbiologische Qualität,
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Konzentration
100 mM
Farbe
clear colorless
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
Fremdaktivität
DNases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weit verbreiteter biologischer Puffer. Geeignet für DNA- und RNA-Anwendungen. Für die Anwendung im pH-Bereich 7,0–9,0.
Weit verbreiteter biologischer Puffer. Zubereitet mit Diethylpyrocarbonat-behandeltem Wasser für Anwendungen in der Molekularbiologie. Für die Anwendung im pH-Bereich 7,0–9,0. Der pKa-Wert bei 25 °C beträgt 8,1.
Anwendung
  • Structural Characterization of Toxicologically Relevant Cd(2+)-L-Cysteine Complexes.: This study utilized Tris buffer, 100 mM, pH 7.4, for the structural analysis of cadmium-cysteine complexes, providing insights into their biochemical behavior and toxicological impacts (Gautam et al., 2023).
  • Cation and buffer specific effects on the DNA-lipid interaction.: The research employed Tris buffer, 100 mM, pH 7.4, to explore the specific effects of cations and buffers on DNA-lipid interactions, highlighting its importance in biophysical and biochemical studies (Mura et al., 2023).
  • Anti-inflammatory and antibacterial activities of cerium-containing mesoporous bioactive glass nanoparticles for drug-free biomedical applications.: The research utilized Tris buffer, 100 mM, pH 7.4, in the preparation of cerium-containing nanoparticles, demonstrating their potential in biomedical applications without the need for drugs (Kurtuldu et al., 2021).
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine sterile, 100-mM-Lösung, pH 7,4.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable