390602
Hydroxyfasudil
A cell-permeable, hydroxylated metabolite of HA 1077 that displays anti-anginal properties.
Synonym(e):
Hydroxyfasudil, ROCK Inhibitor XIV, 1-(1-Hydroxy-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, HCl, HA1100
Größe auswählen
CHF 245.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 245.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c([c]([nH]cc2)=O)ccc1.Cl
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
InChIKey
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rho-kinase
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Takemoto, M., et al. 2002. Circulation106, 57.
Shimokawa, H., et al. 1999. Cardiovasc. Res.43, 1029.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable