362300
N-Glycosidase F, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli
Synonym(e):
N-Glycosidase F, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli, Peptide-N-glycosidase F, Peptide-N⁴-(acetyl-β-glucosaminyl)-asparagine Amidase, PNGase F, Glycopeptidase F
Größe auswählen
CHF 917.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 917.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥10 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Fremdaktivität
β-N-acetylhexosaminidase, α-fucosidase, β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Altmann, F., et al. 1995. Glycoconj. J. 12, 84.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable