Merck
P7367
Sigma-Aldrich
PNGase F aus Elizabethkingia meningoseptica
BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE), for proteomics
Synonym(e):
N-Glycosidase F, PNGase F aus Chryseobacterium meningosepticum, PNGase F aus Flavobacterium meningosepticum, Peptid-N-Glycosidase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
bacterial (Elizabethkingia meningoseptica)
Qualitätsniveau
Konjugat
(N-linked)
Qualität
for proteomics
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
powder
Haltbarkeit
≥1 weeks at 2‑8 °C (for a reconstituted solution >500 units/ml)
≥1 yr at 2‑8 °C
Solution is stable for at least 3 freeze-thaw cycles
Mol-Gew.
~36 kDa
Konzentration
≥300 units/mL
≥50 units/mL
Optimaler pH-Wert
~8.6
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
PNGase F in Proteomik-Qualität wird umfassend aus verdünntem Kaliumphosphatpuffer aufgereinigt und lyophilisiert, um ein stabiles Produkt herzustellen. Dieses Produkt ist frei von Glycerin und anderen Stabilisatoren, und es enthält sehr geringe Mengen an Puffersalzen. Dieses hochgradig aufgereinigte Material eignet sich ausgezeichnet für die N-vernetzte Deglykosylierung von Glykoproteinen oder Glykopeptiden in Gel, in Lösung oder auf Blotmembranen.
Anwendung
Geeignet für die Verwendung sowohl in der Proteomik als auch in der Glykobiologie; kompatibel mit MALDI-TOF-MS-Analyse.
PNGase F von Elizabethkingia meningoseptica wird wie folgt verwendet:
  • für die de-N-Glykosylierung von Zika20virus E-Protein
  • zur Bewertung der Glykosylierung des Coxsackievirus- und Adenovirus-Rezeptors mittels CAR-exprimierender COS-Zellen
  • zur Verifizierung der N-verbundenen Glykosylierung der polypeptid-verwandten Sequenz A der MHC-Klasse 1 (MICA)
Wird zur Deglykolisierung von Protein verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Spaltet ein gesamtes Glykan von einem Glykoprotein ab, vorausgesetzt, die glykolysierte Asparagineinheit ist an ihrem Amino- und Carboxyterminus mit einer Polypeptidkette substituiert.
Einheitendefinition
Eine Einheit katalysiert die Freisetzung von N-vernetzten Oligosacchariden aus 1 Nanomol denaturierter Ribonuklease B in einer Minute bei 37 °C und einem pH-Wert von 7,5, überwacht durch SDS-PAGE. Eine Sigma-Einheit von PNGase F-Aktivität entspricht 1 IUB-Millieinheit.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Terry Nguyen-Khuong et al.
Glycoconjugate journal, 35(6), 499-509 (2018-11-24)
Analysis of glycans via a porous graphitized carbon liquid chromatography (PGC-LC) coupled with electrospray ionization (tandem) mass spectrometry (ESI-MS(/MS)) is a powerful analytical method in the field of glycomics. Isobaric glycan structures can be identified reliably with the help of
Katherine J D Ashbourne Excoffon et al.
Journal of virology, 81(11), 5573-5578 (2007-03-23)
The coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) is both a viral receptor and homophilic adhesion protein. The extracellular portion of CAR consists of two immunoglobulin (Ig)-like domains, each with a consensus sequence for N-glycosylation. We used chemical, genetic, and biochemical studies
Lars Andresen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 188(4), 1847-1855 (2012-01-10)
NKG2D ligand surface expression is important for immune recognition of stressed and neotransformed cells. In this study, we show that surface expression of MICA/B and other NKG2D ligands is dependent on N-linked glycosylation. The inhibitor of glycolysis and N-linked glycosylation
Daniel Nouri-Nejad et al.
Molecular biology of the cell, 32(5), 376-390 (2021-01-07)
Pannexin 1 (PANX1) is a glycoprotein that forms large pore channels capable of passing ions and metabolites such as ATP for cellular communication. PANX1 has been implicated in many diseases including breast cancer and melanoma, where inhibition or deletion of
Giel Detienne et al.
Experimental gerontology, 60, 129-135 (2014-12-03)
Royalactin is a glycoprotein essential for the development of long-lived queen honeybees. Only larvae fed with royal jelly, containing royalactin, develop into queens. Royalactin plays a central role in this process by switching on the epidermal growth factor (EGF) receptor
Artikel
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Protokolle
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.