362185
N-Glycosidase F, Elizabethkingia meningosepticum
Synonym(e):
N-Glycosidase F, Elizabethkingia meningosepticum, Glycopeptidase F, PNGase F
Größe auswählen
CHF 653.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 653.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (Elizabethkingia meningosepticum)
Qualitätsniveau
Konjugat
(N-linked)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥20,000 units/mg protein
≥4500 units/mL
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Fremdaktivität
Proteases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Fan, J.Q., and Lee, Y.C. 1997. J. Biol. Chem. 272, 27058.
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable