Merck
345814-M
Sigma-Aldrich
Gentamycin-Sulfat
≥590 μg/mg, powder, NMD inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Gentamycin-Sulfat, NMD-Inhibitor II
Größe auswählen
1 G
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 103.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Gentamycin-Sulfat, Broad-spectrum cell culture antibiotic that is nontoxic to viruses and mammalian cells at antibacterial and antimycoplasmal concentrations.
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Konzentration
≥590 μg/mg (anhydrous)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]7[C@H]([C@H](OC[C@@]7(O)C)O[C@@H]8[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]8N)N)O[C@H]9O[C@@H](CC[C@H]9N)[C@H](NC)C)O)O)C.N([C@@H]4[C@H]([C@H](OC[C@@]4(O)C)O[C@@H]5[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]5N)N)O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@H](N)C)O)O)C.N([C@@H]1[C@
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChIKey
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Autoklavierbar. Über einen großen pH-Bereich hinweg bei 37 °;C bis zu 15 Tage haltbar.
Breitbandantibiotikum für Zellkulturen, das nicht toxisch für Viren und Säugerzellen in antibakteriellen und antimykoplasmalen Konzentrationen ist. Aufgrund seiner langen Haltbarkeit und langsamen Entwicklung einer bakteriellen Resistenz eignet es sich für langzeitige Virus- und Gewebekulturstudien. Besteht aus drei eng verwandten Verbindungen: Gentamycin C1, C1a und C2. Reduziert die Sphingomyelinase-Aktivität in Fibroblasten. Das Molekulargewicht beruht auf der freien Basenform von C2 = 463,0.
MW Das MW beruht auf der freien Basenform von C2.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Jahr haltbar. Das Material ist autoklavierbar. Über einen großen pH-Bereich hinweg bei 37 °;C bis zu 15 Tage haltbar.
Sonstige Hinweise
Montenez, J.P., et al. 1994. Toxicol. Lett. 73, 201.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable