Merck
G1914
Sigma-Aldrich
Gentamicin -sulfat
meets USP testing specifications, powder
Synonym(e):
Gentamicin -sulfat (Salz), Garamycin, Gentiomycin C
Größe auswählen
250 MG
CHF 72.70
5 G
CHF 476.00
25 G
CHF 1’950.00
CHF 72.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 72.70
5 G
CHF 476.00
25 G
CHF 1’950.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51281651
eCl@ss:
42020823
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
CHF 72.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Micromonospora purpurea
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Form
powder
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChIKey
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Anwendung
Gentamicinsulfat, ein Breitbandantibiotikum, wurde als Selektionsmittel (Gentamicinresistenz-Gen) in Zellkulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet. Die zur Anwendung dieses Produkts empfohlene Konzentration beträgt 50 mg/l.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsmechanismus: Gentamicin bewirkt durch die Bindung an die 30S-Ribosomenuntereinheit das fehlerhafte Ablesen der Codons, indem die Translokation der Peptidyl-tRNA von der Akzeptor- zur Donorseite blockiert wird. Die bakterizide Wirkung von Gentamicin auf Pseudomonas aeruginosa entsteht durch die Bindung von Gentamicin an die äußere Membran, wo es natürliche Kationen verdrängt, die Membran destabilisiert und Löcher in der Zelloberfläche bildet.
Antimikrobielles Spektrum: Unter anderem gramnegative und grampositive Bakterien, einschließlich Stämme, die gegen Tetracyclin, Chloramphenicol, Kanamycin und Colistin resistent sind, insbesondere Stämme von Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus und Streptococcus.
Komponenten
Gentamicin ist ein Aminoglykosidkomplex, der durch Fermentation von Micromonospora purpurea oder Micromonospora echinospora hergestellt wird. Es wird als Sulfatsalz eingesetzt. Es gibt drei Komponenten, die jeweils aus fünf basischen Stickstoffatomen bestehen und fünf gleichwertige Atome von Schwefelsäure pro Mol Gentamicin-Base benötigen.
Vorsicht
Sterile Lösungen sollten bei 2–8 °C gelagert werden. Es wurde auch gezeigt, dass Lösungen bei Raumtemperatur und in siedenden wässrigen Puffern mit pH 2–14 stabil sind2.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chang-Chin Wu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 106(1), 80-87 (2016-11-20)
Patients with inadequate volume of alveolar processes or bone defects commonly require graft substitutes in oral, maxillofacial or orthopedic surgery. Ridge augmentation and reconstruction of facial bony defects with bone graft materials achieve better outcomes in functional and aesthetic rehabilitation.
Erika E A Brown et al.
PloS one, 11(11), e0166989-e0166989 (2016-11-22)
The morphology and distribution of lateral line neuromasts vary between ecomorphological types of anuran tadpoles, but little is known about how this structural variability contributes to differences in lateral-line mediated behaviors. Previous research identified distinct differences in one such behavior
Changjun Han et al.
Biomacromolecules, 18(11), 3776-3787 (2017-10-05)
In addition to customizing shapes of metal bone substitutes for patients, the 3D printing technique can reduce the modulus of the substitutes through the design and manufacture of interconnected porous structures, achieving the modulus match between substitute and surrounding bone
David Ochoa et al.
Molecular systems biology, 12(12), 888-888 (2016-12-03)
The coordinated regulation of protein kinases is a rapid mechanism that integrates diverse cues and swiftly determines appropriate cellular responses. However, our understanding of cellular decision-making has been limited by the small number of simultaneously monitored phospho-regulatory events. Here, we
Artur Adamczak et al.
Journal of clinical medicine, 9(1) (2020-01-08)
Among natural substances widespread in fruits, vegetables, spices, and medicinal plants, flavonoids and organic acids belong to the promising groups of bioactive compounds with strong antioxidant and anti-inflammatory properties. The aim of the present work was to evaluate the antibacterial
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf