Merck
345798
Millipore
Genapol® X-100, PROTEIN GRADE®-Reinigungsmittel, 10%ige Lösung, steril gefiltert
These detergents have been purified for the isolation of membrane proteins.
Synonym(e):
Polyoxyethylen (10) Isotridecyl-Ether
About This Item
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Aggregatnummer
88
Farbe
clear colorless
CMC
150 μM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
GENAPOL® Detergenzien sind Polyglycolether mit der allgemeinen Formel R-CH2-O-(CH2CH2O)nH; n steht hier für die Anzahl Ethylenoxide. Calbiochem′; GENAPOLs wurden zur Isolierung von Membranproteinen aufgereinigt (Trübungspunkt: 82°;C in H2O; HLB-Wert: 13-14). Sie eignen sich aufgrund ihrer niedrigen UV-Absorbanz für Protokoll, bei denen eine UV-Überwachung der solubilisierten Proteine erforderlich ist. Da mehrere Wissenschaftler von Problemen in Zusammenhang mit Peroxid- und Aldehyd-Verunreinigungen in Polyoxyethylen-Detergenzien berichtet haben, wurden diese GENAPOL-Detergenzien zusätzlich aufgereinigt, um die Werte an kontaminierenden Peroxiden, Aldehyden, Metallen und Salzen zu verringern (Aldehyd-Konzentration: <;200 µ;M; Peroxid-Konzentration: <;200 µ;M; Leitfähigkeit: <;50 µ;mhos).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
10 %ige wässrige Lösung.
Sonstige Hinweise
Ashani, Y., and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
Lever, M. 1977. Anal. Biochem.83, 274.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Genapol is a registered trademark of Clariant GmbH
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable