344931-M
Furin-Inhibitor II
The Furin Inhibitor II controls the biological activity of Furin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Furin-Inhibitor II
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H75N25O6
Molekulargewicht:
954.14
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: soluble
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein Polyarginin, das als starker, spezifischer und konkurrierender Furin-Inhibitor (Ki = 106 nM) fungiert. Hemmt Subtilisin-artige Proprotein-Convertase 4 (PACE4) und Prohormon-Convertase 1 (PC1) bei erheblich höherer Konzentration (Ki = 580 nM bzw. 13 µ;M). Wirkt sich nicht auf die PC2-Aktivität aus. Möglicherweise sind D-Peptide resistenter gegenüber Hydrolyse in vivo als L-Peptide.
Eine Polyarginin-Verbindung, die als starker, spezifischer und konkurrierender Furin-Inhibitor (Ki = 106 nM) fungiert. Hemmt Subtilisin-artige Proprotein-Convertase 4 (PACE4) und Prohormon-Convertase 1 (PC1) bei erheblich höherer Konzentration (Ki = 580 nM bzw. 13 µ;M). Weist eine stimulatorische Wirkung auf die Aktivität von Prohormon-Convertase 2 (PC2) auf. Möglicherweise sind D-Peptide resistenter gegenüber Hydrolyse in vivo als L-Peptide.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Furin
Furin
Ziel Ki: 106 nM gegen Furin
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-(D)Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-NH₂;
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Cameron, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 36741.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable