Dokumente
344930
Sigma-Aldrich
Furin-Inhibitor I
≥90% (HPLC), solid, furin inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Furin-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H66ClN11O5
Molekulargewicht:
744.41
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
product name
Furin-Inhibitor I, Furin Inhibitor I, is a peptidyl chloromethylketone that binds to the catalytic site of furin and blocks its activity.
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
off-white
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein Peptidylchlormethylketon, das sich an die katalytische Stelle von Furin bindet und dessen Aktivität blockiert. Daher kann es als hochspezifischer Spaltinhibitor für virale Glykoproteine und als Blocker der viralen Replikation eingesetzt werden. Laut Berichten soll es das Shedding von MT5-MMP durch Furin blockieren und die Aktivierung von MT5-MMP verhindern. Verringert nachweislich auch die Pro-Peptid-Spaltung von BACE (APP-spaltendes Enzym an der β-Stelle).
Ein Peptidylchlormethylketon, das sich irreversibel an die katalytische Stelle von Furin bindet und dessen Aktivität blockiert. Daher kann es als hochspezifischer Spaltinhibitor für virale Glykoproteine und als Blocker der viralen Replikation eingesetzt werden. Laut Berichten soll es das Shedding von MT5-MMP durch Furin blockieren und die Aktivierung von MT5-MMP verhindern. Hemmt vollständig die Spaltung von Boc-RVRR-AMC (50 µM) durch gereinigtes Furin oder PACE4. Hemmt auch die Aktivität des endothelinkonvertierenden Enzyms und reduziert die Pro-Peptid-Spaltung von BACE (APP-spaltendes Enzym an der β-Stelle).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Glykoproteine
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Decanoyl-Arg-Val-Lys-Arg-CMK
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Sugrue, R.J., et al. 2001. J. Gen. Virol.82, 1375.
Wang, X., und Pei, D. 2001. J. Biol. Chem.276, 35953.
Capell, A., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 30849.
Denault, J.B., et al. 1995. FEBS Lett. 362, 276.
Denault, J.B., et al. 1995. J. Cardiovasc. Pharmacol.26, S47.
Garten, W., et al. 1994. Biochimie 76, 217.
Hallenberger, S., et al. 1992. Nature 360, 358.
Stieneke-Gröber, A., et al. 1992. EMBO J. 11, 2407.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhujun Ao et al.
iScience, 25(8), 104759-104759 (2022-07-21)
The Delta variant had spread globally in 2021 and caused more serious disease than the original virus and Omicron variant. In this study, we investigated several virological features of Delta spike protein (SPDelta), including protein maturation, its impact on viral
Lijuan Du et al.
Nature communications, 13(1), 3482-3482 (2022-06-18)
How signaling proteins generate a multitude of information to organize tissue patterns is critical to understanding morphogenesis. In Drosophila, FGF produced in wing-disc cells regulates the development of the disc-associated air-sac-primordium (ASP). Here, we show that FGF is Glycosylphosphatidylinositol-anchored to
Carlota Oleaga et al.
Journal of lipid research, 62, 100003-100003 (2021-01-12)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) regulates cholesterol metabolism by inducing the degradation of hepatic low density lipoprotein receptors (LDLRs). Plasma PCSK9 has 2 main molecular forms: a 62 kDa mature form (PCSK9_62) and a 55 kDa, furin-cleaved form (PCSK9_55).
Fangyuan Chen et al.
Molecular systems biology, 17(8), e10239-e10239 (2021-08-03)
Understanding the mechanism of SARS-CoV-2 infection and identifying potential therapeutics are global imperatives. Using a quantitative systems pharmacology approach, we identified a set of repurposable and investigational drugs as potential therapeutics against COVID-19. These were deduced from the gene expression
Montalbano Mauro et al.
International journal of molecular sciences, 24(13) (2023-07-14)
Glypican-3 (GPC-3) is a heparin sulfate proteoglycan located extracellularly and anchored to the cell membrane of transformed hepatocytes. GPC-3 is not expressed in normal or cirrhotic liver tissue but is overexpressed in hepatocellular carcinoma (HCC). Because of this, GPC-3 is