Wichtige Dokumente
SAB4200598
Monoclonal Anti-FTH1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone FTH24, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Monoclonal Anti-FHC, Monoclonal Anti-FTH, Monoclonal Anti-FTH1, Monoclonal Anti-FTHL6, Monoclonal Anti-OK/SW-cl.84, Monoclonal Anti-PIG15, Monoclonal Anti-PLIF, Monoclonal Anti-cell proliferation-inducing gene 15 protein, Monoclonal Anti-ferritin H subunit, Monoclonal Anti-ferritin heavy chain, Monoclonal Anti-ferritin, heavy polypeptide 1, Monoclonal Anti-placenta immunoregulatory factor, Monoclonal Anti-proliferation-inducing protein 15
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FTH24, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 10-20 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing FTH1 (expected: ~26kDa).
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FTH1(2495)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)