Merck
324879
Sigma-Aldrich
CCT020312
≥98% (HPLC), solid, EIF2AK3 activator, Calbiochem®
Synonym(e):
EIF2AK3-Aktivator, CCT020312, 6-Bromo-3-[5-(4-Bromo-Phenyl)-1-(3-Diethylamino-Propionyl)-4,5-Dihydro-1H-Pyrazol-3-yl]-4-Phenyl-1H-Chinolin-2-on, PERK-Aktivator, CCT020312
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H30Br2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
EIF2AK3-Aktivator, CCT020312, The EIF2AK3 Activator, CCT020312 modulates the biological activity of EIF2AK3.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C(C2=NN(C(CCN(CC)CC)=O)C(C3=CC=C(Br)C=C3)C2)=C(C4=CC=CC=C4)C5=CC(Br)=CC=C5N1
Allgemeine Beschreibung
Ein Dihydropyrazol-Derivat, das als selektiver Aktivator des eukaryotischen Translations-Initiationsfaktors 2-Alpha Kinase 3 (EIF2AK3/PERK) fungiert und in HT29- und MCF7-Zellen die Phosphorylierung von EIF2A an Ser51 steigert. Hemmt die Aktivität cyclinabhängiger Kinasen nicht, führt aber zu einem schnellen Verlust der Cyclin-D-Expression. Blockiert zudem nachweisbar die Rb-Protein-Phosphorylierung (EC50 = 4,2 µ;M) in HT29-Zellen. Sensibilisiert gemäß Berichten Krebszellen mit defektiver Taxan-induzierter EIF2A-Phosphorylierung gegenüber einer Behandlung mit Paclitaxel. Induziert eine langfristige Hemmung der Zellvermehrung auch nach seiner Entfernung (GI50 = 3,1 µ;M).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Stockwell, S. R., et al. 2011. Plos One In press.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shin-Ichi Ikeda et al.
Nature communications, 13(1), 5859-5859 (2022-10-11)
Axial length is the primary determinant of eye size, and it is elongated in myopia. However, the underlying mechanism of the onset and progression of axial elongation remain unclear. Here, we show that endoplasmic reticulum (ER) stress in sclera is
Himanshu Soni et al.
Oncogenesis, 9(2), 18-18 (2020-02-15)
PKR-like kinase (PERK) plays a significant role in inducing angiogenesis in various cancer types including glioblastoma. By proteomics analysis of the conditioned medium from a glioblastoma cell line treated with a PERK inhibitor, we showed that peptidylglycine α-amidating monooxygenase (PAM)
Kai Chen et al.
Aging cell, 21(4), e13592-e13592 (2022-03-18)
Delirium is the most common postoperative complication in older patients after prolonged anesthesia and surgery and is associated with accelerated cognitive decline and dementia. The neuronal pathogenesis of postoperative delirium is largely unknown. The unfolded protein response (UPR) is an
Simon R Stockwell et al.
PloS one, 7(1), e28568-e28568 (2012-01-19)
Human cancers often contain genetic alterations that disable G1/S checkpoint control and loss of this checkpoint is thought to critically contribute to cancer generation by permitting inappropriate proliferation and distorting fate-driven cell cycle exit. The identification of cell permeable small